ENA161208845
Enamine
1-(pentafluorophenyl)piperazine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1879623-50MG
362.20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1879623-50MG
362.20 €
Pf
155-156
Iupac Name
1-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9F5N2.ClH/c11-5-6(12)8(14)10(9(15)7(5)13)17-3-1-16-2-4-17;/h16H,1-4H2;1H
Clé InChI
YDEBBGHCUNZTQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11208