Principaux documents
ENA161173548
Enamine
3-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]aniline
100 MG
111.30 CHF
250 MG
139.90 CHF
500 MG
194.50 CHF
1 G
237.40 CHF
2.5 G
373.90 CHF
5 G
602.70 CHF
10 G
1 059.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-33656-100MG
111.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
111.30 CHF
250 MG
139.90 CHF
500 MG
194.50 CHF
1 G
237.40 CHF
2.5 G
373.90 CHF
5 G
602.70 CHF
10 G
1 059.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-33656-100MG
111.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-10-4-1-3-9(7-10)8-13-6-2-5-12-13/h1-7H,8,11H2
Clé InChI
JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33656
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33656