Principaux documents
ENA155457789
Enamine
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-30909-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-30909-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-9(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
ZEUCHMOFBNVMSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909