Principaux documents
ENA118036704
Enamine
1-ethyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-ethyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-8(9-2)5-7-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FYPFTVGAZOKJRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796