Principaux documents
ENA100801662
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)19-14-5-3-2-4-13(14)17-15(18)10-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
CMRNUXFLICWMJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568