Principaux documents
ENA100801108
Enamine
1-(5-cyanopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
100 MG
216.60 CHF
250 MG
290.70 CHF
500 MG
431.10 CHF
1 G
540.30 CHF
2.5 G
912.10 CHF
5 G
1 530.90 CHF
10 G
2 521.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-26078-100MG
216.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
216.60 CHF
250 MG
290.70 CHF
500 MG
431.10 CHF
1 G
540.30 CHF
2.5 G
912.10 CHF
5 G
1 530.90 CHF
10 G
2 521.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26078-100MG
216.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-cyano-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-7-9-1-2-11(14-8-9)15-5-3-10(4-6-15)12(16)17/h1-2,8,10H,3-6H2,(H,16,17)
Clé InChI
DKTWMVJYYKLZRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078