Principaux documents
ENA090493263
Enamine
2-chloro-1-{4-[(5-chlorothiophen-2-yl)sulfonyl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
100 MG
134.70 CHF
250 MG
173.70 CHF
500 MG
288.10 CHF
1 G
397.30 CHF
2.5 G
735.30 CHF
5 G
1 065.50 CHF
10 G
1 560.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-22857-100MG
134.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
134.70 CHF
250 MG
173.70 CHF
500 MG
288.10 CHF
1 G
397.30 CHF
2.5 G
735.30 CHF
5 G
1 065.50 CHF
10 G
1 560.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22857-100MG
134.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O3S2/c11-7-9(15)13-3-5-14(6-4-13)19(16,17)10-2-1-8(12)18-10/h1-2H,3-7H2
Clé InChI
VSLONXNJKGMYAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857