Documents
ENA069848652
Enamine
2-[(morpholin-4-yl)methyl]quinazolin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C13H16N4O/c14-13-10-3-1-2-4-11(10)15-12(16-13)9-17-5-7-18-8-6-17/h1-4H,5-9H2,(H2,14,15,16)
Clé InChI
ASXDSNYVMOHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23950
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23950