Principaux documents
ENA068330946
Enamine
5-(2-methanesulfonylethyl)imidazolidine-2,4-dione
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-15386-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-15386-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
160-161
Iupac Name
5-[2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C6H10N2O4S/c1-13(11,12)3-2-4-5(9)8-6(10)7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,10)
Clé InChI
BFDUYJCOSBJZRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15386
Melting Point
160-161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15386