Principaux documents
ENA065086012
Enamine
13-oxo-6H,7H,8H,9H,10H,11H,13H-azocino[2,1-b]quinazoline-3-carboxylic acid
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
2.5 G
804.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-14258-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
2.5 G
804.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-14258-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
13-oxo-6,8,9,10,11,13-hexahydro-7H-azocino[2,1-b]quinazoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H16N2O3/c18-14-11-7-6-10(15(19)20)9-12(11)16-13-5-3-1-2-4-8-17(13)14/h5-7,9,16H,1-4,8H2,(H,19,20)
Clé InChI
SRXPOTMMYLXURJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14258