Principaux documents
ENA065085614
Enamine
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
100 MG
68.40 CHF
250 MG
76.20 CHF
500 MG
93.10 CHF
1 G
107.40 CHF
2.5 G
154.20 CHF
5 G
230.90 CHF
10 G
385.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-14697-100MG
68.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68.40 CHF
250 MG
76.20 CHF
500 MG
93.10 CHF
1 G
107.40 CHF
2.5 G
154.20 CHF
5 G
230.90 CHF
10 G
385.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-14697-100MG
68.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
115-120
Iupac Name
4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)13-7-1-2-11(13)14/h3-6H,1-2,7H2
Clé InChI
RDKSGTMGEPJKLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697
Melting Point
115-120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697