Documents
ENA065085479
Enamine
2-(6-oxo-2-sulfanyl-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.21
Numéro MDL:
Pf
210-211
Iupac Name
2-(6-oxo-2-thioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O2S/c7-4(10)1-3-2-5(11)9-6(12)8-3/h2H,1H2,(H2,7,10)(H2,8,9,11,12)
Clé InChI
WYOFCKMXPKSTES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14428
Melting Point
210-211
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14428