ENA061488272
Enamine
2-(propan-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-13661-100MG
124.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-13661-100MG
124.30 CHF
Pf
150-155
Iupac Name
2-isopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-8(2)12-7-10(13(15)16)9-5-3-4-6-11(9)14-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZHQZYLFXDJYBGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661