Principaux documents
ENA040899104
Enamine
3-(dimethylsulfamoyl)-4-methoxybenzoic acid
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
2.5 G
804.20 CHF
5 G
1 169.50 CHF
10 G
1 712.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-10848-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
2.5 G
804.20 CHF
5 G
1 169.50 CHF
10 G
1 712.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-10848-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(dimethylamino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S/c1-11(2)17(14,15)9-6-7(10(12)13)4-5-8(9)16-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
MQLMCRQJDMMJSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848