Documents
ENA024295490
Enamine
N-methylnaphthalen-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3
Clé InChI
IJNQJQRKLLCLMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09454
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09454