ENA024294882
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-08843-100MG
176.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-08843-100MG
176.30 CHF
Pf
180-181
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c12-11(13)10-7-8-5-3-1-2-4-6-9(8)14-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
XKWUEZYMRWQSOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08843