Documents
ENA024294236
Enamine
4-(4-fluorophenyl)phthalazine-1-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)-1-phthalazinethiol
Inchi Code
1S/C14H9FN2S/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
Clé InChI
UROOFJSALBQDJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08196