ENA018108162
Enamine
[4-(4-methylbenzenesulfonyl)phenyl]hydrazine
Réf. du fournisseur: EN300-04815-100MG
126.90 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-04815-100MG
126.90 CHF
Pf
158-160
Iupac Name
1-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl}hydrazine
Inchi Code
1S/C13H14N2O2S/c1-10-2-6-12(7-3-10)18(16,17)13-8-4-11(15-14)5-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
Clé InChI
VTULUSNMAXYDHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04815