Principaux documents
ENA018107931
Enamine
4-oxo-4-[4-(pentyloxy)phenyl]butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
115-116
Iupac Name
4-oxo-4-[4-(pentyloxy)phenyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O4/c1-2-3-4-11-19-13-7-5-12(6-8-13)14(16)9-10-15(17)18/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
ITNXYZGVXLVWDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04539
Melting Point
115-116
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04539