ENA018106987
Enamine
2-[(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)amino]ethan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-03466-100MG
133.40 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-03466-100MG
133.40 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
184-188
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03466