Principaux documents
ENA018106545
Enamine
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-02973-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-02973-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
78-79
Iupac Name
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-11-6-7-13-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
GANOLKRMSPPWQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973
Melting Point
78-79
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973