Documents
ENA018104764
Enamine
2-chloro-5-[(3-methylphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.77
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(3-toluidinosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO4S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-21(19,20)11-5-6-13(15)12(8-11)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
ILEGAEKNESXVDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00679