ENA018104710
Enamine
2-amino-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-00624-100MG
146.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-00624-100MG
146.40 CHF
Iupac Name
2-amino-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O5S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-22(19,20)11-6-7-13(15)12(8-11)14(17)18/h2-8,16H,15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
KDCLEXOJWZLARV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00624