Principaux documents
COMH42123EBB
Combi-Blocks, Inc.
4-(3,5-Difluorophenoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,5-difluorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9F2NO/c13-8-5-9(14)7-12(6-8)16-11-3-1-10(15)2-4-11/h1-7H,15H2
Clé InChI
SNCVCPGTEPUSHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7462