Principaux documents
COMH42123E80
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
1 G
226.14 CHF
5 G
558.42 CHF
10 G
890.70 CHF
25 G
1 721.40 CHF
Réf. du fournisseur: SH-7317-1G
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
226.14 CHF
5 G
558.42 CHF
10 G
890.70 CHF
25 G
1 721.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SH-7317-1G
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-10(14-2)9-7(6-12)4-3-5-8(9)11/h3-6,10H,1-2H3
Clé InChI
VBLKBYLXXZAXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317