Principaux documents
COMH42117451
Combi-Blocks, Inc.
3,3-Dimethylcyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,3-dimethylcyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11N/c1-7(2)3-6(4-7)5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JGQKDUIQJBOXRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193