Principaux documents
COMH0C9557E9
Combi-Blocks, Inc.
3-Methyl-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c1-2-5-3(4(8)9)7-6-2/h1H3,(H,8,9)(H,5,6,7)
Clé InChI
QMTMACYGCXTDJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0201
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0201