Principaux documents
COMH0423698C
Combi-Blocks, Inc.
2-[(4-Methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
1 G
267.68 CHF
5 G
696.87 CHF
Réf. du fournisseur: QY-8163-1G
267.68 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
267.68 CHF
5 G
696.87 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: QY-8163-1G
267.68 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-methyl(methylsulfonyl)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-11(12(14)15)13(18(3,16)17)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
BTMDVCIJJNFLPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163