Principaux documents
COMH04235617
Combi-Blocks, Inc.
2-Deoxy-l-erythro-pentopyranose
1 G
76.61 CHF
5 G
115.38 CHF
25 G
295.37 CHF
100 G
959.93 CHF
Réf. du fournisseur: QY-3172-1G
76.61 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
76.61 CHF
5 G
115.38 CHF
25 G
295.37 CHF
100 G
959.93 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: QY-3172-1G
76.61 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-deoxy-L-erythro-pentopyranose
Inchi Code
1S/C5H10O4/c6-3-1-5(8)9-2-4(3)7/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5?/m1/s1
Clé InChI
ZVQAVWAHRUNNPG-OVEKKEMJSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172