Principaux documents
COMH042346B4
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-3-bromopyridinium bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyridinium bromide
Inchi Code
1S/C12H11BrN.BrH/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;/h1-8,10H,9H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FMBNHPKQBARDEZ-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5043
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5043