Principaux documents
COMH0423469E
Combi-Blocks, Inc.
(2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)methanol
250 MG
226.14 CHF
1 G
613.80 CHF
Réf. du fournisseur: QW-4978-250MG
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
226.14 CHF
1 G
613.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: QW-4978-250MG
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2,6-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H7F6NO/c13-11(14,15)7-1-2-9-8(4-7)6(5-20)3-10(19-9)12(16,17)18/h1-4,20H,5H2
Clé InChI
NZDRTCHXKJZSCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4978
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4978