Principaux documents
COM964463821
Combi-Blocks, Inc.
trans-Octahydro-1h-isoindole hydrochloride
100 MG
350.75 CHF
250 MG
558.42 CHF
1 G
1 292.21 CHF
5 G
3 770.46 CHF
Réf. du fournisseur: QV-2276-100MG
350.75 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
350.75 CHF
250 MG
558.42 CHF
1 G
1 292.21 CHF
5 G
3 770.46 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: QV-2276-100MG
350.75 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3aS,7aS)-octahydro-1H-isoindole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-,8-;/m1./s1
Clé InChI
CLQIZUYXKFTUEB-SCLLHFNJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276