Principaux documents
COM945512112
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Bromophenyl)aminosulfonamide
250 MG
191.53 CHF
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
10 G
1 832.16 CHF
25 G
3 050.52 CHF
Réf. du fournisseur: AN-6240-250MG
191.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
191.53 CHF
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
10 G
1 832.16 CHF
25 G
3 050.52 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AN-6240-250MG
191.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-bromophenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-12(8,10)11/h1-4,9H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
FMEDIKFZXOFJRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240