Principaux documents
COM945365449
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromo-2-cyanophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-cyanophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)12-9-4-8(10)3-2-7(9)5-11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
QJRJQXQWVUGHFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4331