Principaux documents
COM517297873
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
Réf. du fournisseur: OT-4237-1G
406.13 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OT-4237-1G
406.13 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,11H,5-6H2,1H3
Clé InChI
GHLBLUXGHUMCJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237