Principaux documents
COM497526815
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 4-chloro-5,6,8,9-tetrahydropyrimido[4,5-d]azepine-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.77
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 4-chloro-5,6,8,9-tetrahydro-7H-pyrimido[4,5-d]azepine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H16ClN3O2/c17-15-13-6-8-20(9-7-14(13)18-11-19-15)16(21)22-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-10H2
Clé InChI
SCOCDDMKQDHYSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0465
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0465