COM490024899
Combi-Blocks, Inc.
4-(Ethanesulfonyl)phenol
Réf. du fournisseur: YF-7198-1G
544.58 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: YF-7198-1G
544.58 CHF
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H10O3S/c1-2-12(10,11)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
QIFHJXTUYMXRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7198