Principaux documents
COM490020587
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2E)-2-(Hydroxyimino)ethyl]-5-methoxyphenol
1 G
226.14 CHF
5 G
669.18 CHF
Réf. du fournisseur: OT-4172-1G
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
226.14 CHF
5 G
669.18 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OT-4172-1G
226.14 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-nitrosoethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-8-3-2-7(4-5-10-12)9(11)6-8/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clé InChI
IHRVJIJXCQLGPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172