Principaux documents
COM448685865
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(3-fluoropyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-5-(3-fluoro-2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-9-5-7(4-8(6-9)12(16)17)11-10(14)2-1-3-15-11/h1-6H,(H,16,17)
Clé InChI
XBHWTAHYZCUNLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532