Principaux documents
COM448684954
Combi-Blocks, Inc.
2-(2,5-Dimethylphenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2',5'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-7-8-11(2)13(9-10)12-5-3-4-6-14(12)15/h3-9,15H,1-2H3
Clé InChI
JYTQBTDWTJXTSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1504
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1504