Documents
COM448684904
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2'-fluoro-4'-(methoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c1-20-15(19)11-5-6-12(13(16)8-11)9-3-2-4-10(7-9)14(17)18/h2-8H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YTSVKVNTVUOEML-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1322
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1322