Principaux documents
COM448684277
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-methanesulfonyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
250 MG
191.53 CHF
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
10 G
1 832.16 CHF
25 G
3 050.52 CHF
Réf. du fournisseur: WZ-9038-250MG
191.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
191.53 CHF
1 G
406.13 CHF
5 G
1 098.38 CHF
10 G
1 832.16 CHF
25 G
3 050.52 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: WZ-9038-250MG
191.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-bromo-1-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O3S/c1-16(13,14)7-3-2-5(4-6(7)9)15-8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
PVBDKHOYTORIOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038