Principaux documents
COM448669467
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
1 G
170.76 CHF
5 G
392.28 CHF
10 G
641.49 CHF
25 G
1 222.98 CHF
Réf. du fournisseur: SH-5295-1G
170.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
170.76 CHF
5 G
392.28 CHF
10 G
641.49 CHF
25 G
1 222.98 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SH-5295-1G
170.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-9-4-3-8(12(13)14)5-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2
Clé InChI
QMJYEEVSIREZCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5295
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5295