Principaux documents
COM448669252
Combi-Blocks, Inc.
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-11(13-2)10(12)8-7-9-5-3-4-6-9/h9H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
CJNIXHIUHZMCJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5053
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5053