Principaux documents
COM448643677
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3S/c1-8(14)13-10(12(15)16)7-17-11(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11H,7H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
NYATUQLQYZIJCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9221
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9221