Principaux documents
COM448635571
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
250 MG
170.76 CHF
1 G
336.90 CHF
5 G
890.70 CHF
Réf. du fournisseur: PY-1949-250MG
170.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
170.76 CHF
1 G
336.90 CHF
5 G
890.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PY-1949-250MG
170.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10BrN3O3S/c1-14-5-11(15(2,12)13)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
MJPNUSBHYXBRPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949