Principaux documents
COM448633864
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-(N,N-dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
1 G
281.52 CHF
5 G
724.56 CHF
10 G
1 056.84 CHF
Réf. du fournisseur: PN-4235-1G
281.52 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
281.52 CHF
5 G
724.56 CHF
10 G
1 056.84 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PN-4235-1G
281.52 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C15H23BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-8-7-12(17)9-11(13)10-18(5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
Clé InChI
YQQGIMWHFDQUNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235