Principaux documents
COM448631780
Combi-Blocks, Inc.
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
Clé InChI
MSSOZCIZQIKCDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2815
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2815