Principaux documents
COM448630324
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
1 G
122.30 CHF
5 G
226.14 CHF
25 G
406.13 CHF
Réf. du fournisseur: OT-0513-1G
122.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
122.30 CHF
5 G
226.14 CHF
25 G
406.13 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OT-0513-1G
122.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H19NO3S/c1-3-17(13-14-9-11-15(20-2)12-10-14)21(18,19)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,3,13H2,1-2H3
Clé InChI
FPJRJXFBGCSTSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0513