Principaux documents
COM448623194
Combi-Blocks, Inc.
Lithium triisopropyl 2-(6-chloropyridyl)borate
1 G
336.90 CHF
5 G
890.70 CHF
Réf. du fournisseur: LT-8885-1G
336.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
336.90 CHF
5 G
890.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.55
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: LT-8885-1G
336.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium (6-chloropyridin-2-yl)triisopropoxyborate
Inchi Code
1S/C14H24BClNO3.Li/c1-10(2)18-15(19-11(3)4,20-12(5)6)13-8-7-9-14(16)17-13;/h7-12H,1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
NCCGRSWODPTLLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885